Description
- Anwendungen: Ideal für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, mechanische, pharmazeutische und Automobilanwendungen.
- Hervorragend geeignet für den Transfer heißer und hoch korrosiver Materialien.
- Geeignet für hochreine Arbeit
- Chemisch inert, ungiftig und praktisch nicht porös
- Ausgezeichnete Riß- und Spannungsbeständigkeit.
- Niedriger Reibungskoeffizient.
- Durchscheinend.
- Autoklavierbar.
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | Das Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550) und erfüllt die Anforderungen gemäß USP, Kasse VI.Schläuche sind gemäß GMP hergestellt. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 5,6 mm |
| Material | PFA |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8,0 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7,6 m |
| Dicke (metrisch) | 1,19 mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -195 °C |
| Sterilisationsmethode | Autoklav, ETO oder trockene Hitze |
| Farbe | Durchscheinend |
| Show More |