Learn More
BrandTech™ VITLAB™ PFA-Rundkolben
Artikelnummer. 10384311
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10384311 500 ml -
10777991 250 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10384311 Lieferant BrandTech™ Lieferanten-Nr. 107997
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00 €
    157.84 € / 1 Stück
    Sparen 30.16 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nutzen Sie die Vorteile der PFA, die sich besonders für die Spurenanalyse eignet, mit Vitlab™ PFA-Rundkolben. Sie weisen eine hohe thermische Stabilität auf, von -200 °C bis +260 °C und sind autoklavierbar.
  • Transparent
  • Hals mit NS 29/32
  • Geeignet als Sicherheitskolben
  • Zur Verwendung mit Rotationsverdampfern (Betrieb bei Raumtemperatur) zum Auffangen von destillierter Flüssigkeit.
  • Hohe thermische und chemische Beständigk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material PFA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für die Anwendung in der Spurenanalyse
Anzahl pro Packung 1