Learn More
Masterflex™ Gewindeadapter aus PFA, Stecknippel
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1/4 NPTM x 3/8 Zoll Schlauch-Innendurchmesser
3/8 NPTM x 3/8 Zoll Schlauch-Innendurchmesser
Gewindegröße:
1/4 in. NPTM
3/8 in. NPTM
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zum Verbinden von Flüssigkeitswegen ohne Werkzeuge
- Durch Aufstecken der flexiblen Schläuchen oder des Schlauchs auf der Tülle wird eine sichere Abdichtung hergestellt, die normalerweise Drücken von bis zu 30 psi (2 bar) widersteht
- Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
- Sterilisation durch Autoklavieren oder Ethylenoxid (ETO)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PFA |
| Zur Verwendung mit | 1/4 NPTM x 3/8 Zoll Schlauch-Innendurchmesser |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Gewindegröße | 1/4 in. NPTM |
| Produkttyp | Schlauchtülle |