Learn More
Cole-Parmer™ VERBINDER 1/2'X1/2' NPT MAENNLICH MAENNLICH
Click to view available options
Gewindegröße:
1/2 in. NPT(M)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Anwenderfreundlich
- Sichere Gewindeverbindung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PFA |
| Zur Verwendung mit | NPT-Gewinde mit 1/2 Zoll |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Gewindegröße | 1/2 in. NPT(M) |
| Produkttyp | Verbindungsstück mit Nippelverschraubung NPT(M) |