Learn More
Cole-Parmer™ PFA-Reduzierbuchse mit Gewinde
Beschreibung
- Chemisch inertes PFA verarbeitet die meisten aggressiven Chemikalien
- Reduzierbuchse mit Gewinde
- Wählen Sie die Größe und das Material aus, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen
- Zur Verwendung mit unseren Rohren für Hochdruckanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Verbindungsstück mit NPT (Außengewinde) x NPT (Innengewinde) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PFA |
| Auslassanschluss | 1/8 Zoll |
| Anschlussgröße | 1/4 in. |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Gewindegröße | 1/4 Zoll NTPM X 1/8 Zoll NPTF |
| Farbe | Durchscheinend |
| Produkttyp | Reduzierbuchse mit Gewinde |