Learn More
Cole-Parmer™ PFA-Reduzierbuchse mit Gewinde
Artikelnummer. 11876264
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
1/2 Zoll NTPM X 1/4 Zoll NPTF
1/2 Zoll NTPM X 3/8 Zoll NPTF
1/4 Zoll NTPM X 1/8 Zoll NPTF
3/4 Zoll NTPM X 1/2 Zoll NPTF
3/8 Zoll NTPM X 1/4 Zoll NPTF
3/8 Zoll NTPM X 1/8 Zoll NPTF
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße unitSize
11876264 1/2 Zoll NTPM X 3/8 Zoll NPTF 1 Stück
11700419 1/4 Zoll NTPM X 1/8 Zoll NPTF 1 Stück
11866264 3/8 Zoll NTPM X 1/4 Zoll NPTF 1 Stück
11720409 1/2 Zoll NTPM X 1/4 Zoll NPTF 1 Stück
11858073 3/4 Zoll NTPM X 1/2 Zoll NPTF 1 Stück
11856264 3/8 Zoll NTPM X 1/8 Zoll NPTF 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11876264 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0654609
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewindeverschraubungen bieten eine dauerhaftere Installation
  • Chemisch inertes PFA verarbeitet die meisten aggressiven Chemikalien
  • Reduzierbuchse mit Gewinde
  • Wählen Sie die Größe und das Material aus, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen
  • Zur Verwendung mit unseren Rohren für Hochdruckanwendungen
Spezifikation
Beschreibung Verbindungsstück mit NPT (Außengewinde) x NPT (Innengewinde)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PFA
Auslassanschluss 3/8 Zoll
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Gewindegröße 1/2 Zoll NTPM X 3/8 Zoll NPTF
Farbe Durchscheinend
Produkttyp Reduzierbuchse mit Gewinde