Learn More
Masterflex™ PFA-Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2.4 mm
3.2 mm
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Widersteht hochkorrosiven Materialien
- Chemisch inert, ungiftig und praktisch nicht porös
- Geeignet für hochreine Arbeit
- Ausgezeichnete Riß- und Spannungsbeständigkeit
- Niedriger Reibungskoeffizient • durchsichtig
- Zertifikate: Das Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550)
- Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001-2008-Zulassung
- Temperaturbereich: -195 bis 260 °C
- Sterilisierung: Autoklavieren, Ethylenoxid oder Heißluft
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform, USP, GMP |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2.4 mm |
| Material | PFA |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.62 m |
| Dicke (metrisch) | 0.8 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anspruchsvolle Laboranwendungen, Anwendungen in der Chemie, Elektrik, Mechanik, Pharmazie sowie Automobilindustrie, für den Transfer von Material mit hohen Temperaturen oder hochkorrosiven Stoffen, auch gut geeignet für Arbeiten mit hohem Reinheitsgrad |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -195 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Mehr anzeigen |