Learn More
Masterflex™ PFA-Schläuche
Artikelnummer. 13445082 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2.4 mm
3.2 mm
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
13445082 4 mm 1 Stück
11729799 3.2 mm 1 Stück
11759919 2.4 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13445082 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0637502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00 €
    167.51 € / 1 Stück
    Sparen 28.49 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diesen Schlauch für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, Mechanik-, Pharma- und Automobilanwendungen. PFA-Schläuche eignen sich ideal für den Transfer von Hochtemperatur- oder stark korrosiven Materialien.
  • Widersteht hochkorrosiven Materialien
  • Chemisch inert, ungiftig und praktisch nicht porös
  • Geeignet für hochreine Arbeit
  • Ausgezeichnete Riß- und Spannungsbeständigkeit
  • Niedriger Reibungskoeffizient • durchsichtig
  • Zertifikate: Das Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550)
  • Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001-2008-Zulassung
  • Temperaturbereich: -195 bis 260 °C
  • Sterilisierung: Autoklavieren, Ethylenoxid oder Heißluft
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform, USP, GMP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Material PFA
Außendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7.62 m
Dicke (metrisch) 1.2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anspruchsvolle Laboranwendungen, Anwendungen in der Chemie, Elektrik, Mechanik, Pharmazie sowie Automobilindustrie, für den Transfer von Material mit hohen Temperaturen oder hochkorrosiven Stoffen, auch gut geeignet für Arbeiten mit hohem Reinheitsgrad
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -195 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 421 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C