Learn More
Bohlender™ PFA-Schläuche
Artikelnummer. 10615611
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3.96 mm
5,6 mm
8.8 mm
Dicke (metrisch):
1,20 mm
1.20 mm
1.60 mm
Packungsgröße:
1 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
10615611 3.96 mm 1.20 mm 1 Meter
10004980 5,6 mm 1,20 mm 1 Meter
10757512 8.8 mm 1.60 mm -
3 options
Artikelnummer. 10615611
Marke: Bohlender™ S181112
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine perfekte Schlauchleitung für aggressive und reine Flüssigkeiten und Gase.
  • Temperaturbeständig von −200 °C bis +260 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-Konformität
  • Transparentes Aussehen
  • Gastight
  • Nicht porös
  • Frei von extrahierbaren Substanzen
  • Physiologisch sicher
  • Nicht-klebende Oberfläche
  • Sehr gute Gleit- und dielektrische Eigenschaften
  • Flammenhemmend gemäß UL94V0
  • Sauerstoffgehalt über 95
  • Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
  • Kann in Autoklaven sterilisiert werden
  • Ausgezeichnete mechanische Festigkeit auch bei hohen Temperaturen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-Konformität
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 3.96 mm
Material PFA
Dicke (metrisch) 1.20 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aggressive und reine Flüssigkeiten und Gase
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Resistenzeigenschaften Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Sterilisationsmethode Autoklavieren
Farbe Durchsichtig
Flexibility Biegeradius 34 mm
Maximaler Druck Berstdruck 84 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp Schläuche