Learn More
Bohlender™ BOLA™ flexible Schläuche aus PFA, 0,5 m
Beschreibung
Wellschläuche mit kreisförmigen Wellen um die Längsachse und zylindrische Schlauchenden mit einer Länge von 40 mm können z. B. direkt an Schlauchanschlüsse, Absperrhähne oder Schlauchverbinder angeschlossen werden. Zusammen mit BOLA Laborverschraubungen ist die Verbindung absolut dicht und vakuumgeeignet.
- Ideal für Verbindungen unter Vibrationen
- Mit kleinem Biegeradius verwendbar
- Zur Kompensierung von wärmebedingten Ausdehnungen
- Für den einfachen Umgang mit Flüssigkeiten
- Flexibel bis hochflexibel
- Der enge Biegeradius führt nur zu einer geringen Querschnittreduzierung
- Nicht porös
- Durchscheinend
Compliance
FDA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 20,9 mm |
| Material | PFA |
| Außendurchmesser (metrisch) | 25,4 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 0,5 m |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anschlüsse unter Vibrationen; Kompensation von thermischen Erweiterungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -200 °C |
| Schlauchgröße | NW 23 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Mehr anzeigen |