Learn More
Bohlender™ BOLA™ flexible Schläuche aus PFA, 0,5 m
Artikelnummer. p-8004391
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
NW 13
NW 14
NW 16
NW 19
NW 21
NW 23
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
10297451 NW 23 1 Stück
10698774 NW 14 1 Stück
10063501 NW 13 1 Stück
10459771 NW 19 1 Stück
10449771 NW 16 1 Stück
10165691 NW 21 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10297451
Marke: Bohlender™ S182218
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für den einfachen Umgang mit Flüssigkeiten. Die flexiblen PFA-Schläuche haben einen engen Biegeradius für minimale Querschnittsverengung
Wellschläuche mit kreisförmigen Wellen um die Längsachse und zylindrische Schlauchenden mit einer Länge von 40 mm können z. B. direkt an Schlauchanschlüsse, Absperrhähne oder Schlauchverbinder angeschlossen werden. Zusammen mit BOLA Laborverschraubungen ist die Verbindung absolut dicht und vakuumgeeignet.
  • Ideal für Verbindungen unter Vibrationen
  • Mit kleinem Biegeradius verwendbar
  • Zur Kompensierung von wärmebedingten Ausdehnungen
  • Für den einfachen Umgang mit Flüssigkeiten
  • Flexibel bis hochflexibel
  • Der enge Biegeradius führt nur zu einer geringen Querschnittreduzierung
  • Nicht porös
  • Durchscheinend
Compliance
FDA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 20,9 mm
Material PFA
Außendurchmesser (metrisch) 25,4 mm
Gesamtlänge (metrisch) 0,5 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anschlüsse unter Vibrationen; Kompensation von thermischen Erweiterungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Schlauchgröße NW 23
Farbe Durchsichtig
Flexibility Sehr Flexibel
Maximaler Druck 1,2 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp Flexible Kunststoffschläuche