Learn More
Bohlender™ PFA-Spritzflaschen
Artikelnummer. 10174581
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10174581
Marke: Bohlender™ A11403
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Temperaturbeständigkeit von -200 °C bis +250 °C.
  • Aus PFA
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Nicht porös
  • FDA-Konformität
  • Graduiert für Genauigkeit und Präzision
  • Schraubverschluss im Lieferumfang enthalten
  • Durchsichtig für ein einfaches Betrachten des Inhalts
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Transparent
Beschreibung Nicht porös
Material PFA
Temperaturbereich (metrisch) −200 °C bis +250 °C
Zertifizierung/Konformität FDA
Closure Included Ja
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 280 mm
Produkttyp Spülflasche
Durchmesser (metrisch) 72 mm
Verschlusstyp Schraubkappe