missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ PFDN5 Protein

Artikelnummer. 18567451 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18567451 0,5 mg 0.50 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18567451

Marke: Novus Biologicals™ NBP1724050.5mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-154 of Human PFDN5 The Recombinant Human PFDN5 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human PFDN5 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 2mM DTT, 10% glycerol
Molekulargewicht 19.5kDa
Reinigungsverfahren SDS-PAGE
Menge 0,5 mg
Quelle Human
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung PFDN5
Konjugat Unconjugated
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.