Learn More
PFE-360, MedChemExpress
Beschreibung
PFE-360 (PF-06685360) is a potent, selective, brain penetrated and orally active leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) inhibitor with a mean IC50 of 2.3 nM in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | PFE-360 |
| CAS | 1527475-61-1 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C16H16N6O |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | PF-06685360 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 10.42 mg/mL (33.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N#CC1=CC(C2=CNC3=NC=NC(N4CCOCC4)=C32)=CN1C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 308.34 |
| Mehr anzeigen |