Learn More
Abnova™ Pfu DNA-Polymerase
Artikelnummer. 16082555
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 Einheiten
2500 Einheiten
500 Einheiten
Packungsgröße:
1000 Einheiten
2500 Einheiten
500 Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
16082555 1000 Einheiten 1000 Einheiten
16002565 500 Einheiten 500 Einheiten
16092555 2500 Einheiten 2500 Einheiten
3 options
Artikelnummer. 16082555
Marke: Abnova™ D0014.1000Units
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nützlich für Polymerisationsreaktionen, die eine High-Fidelity-Synthese erfordern.
  • Weist neben 5′–3′ DNA-Polymerase-Aktivität auch 3′–5′ Exonuklease (Proofreading)-Aktivität auf.
  • Pfu DNA-Polymerase weist die niedrigste Fehlerrate jeder untersuchten thermostabilen DNA-Polymerase auf und ist sogar bis zu zehn Mal genauer als die normale Taq DNA-Polymerase.
  • Folglich ist Pfu DNA-Polymerase für Polymerisationsreaktionen nützlich, die eine High-Fidelity-Synthese erfordern.
Spezifikation
Konzentration 5 Einheiten/μl
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern. Bei sachgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar.
Menge 1000 Einheiten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Lagerungspuffer 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0,5 % Nonidet P40, 0,5 % Tween 20 und 50 % Glycerol