missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PGAM5 Antibody (CL0624) [HRP], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30305641 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30305641 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30305641

Marke: Novus Biologicals NBP252947H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PGAM5 Monoclonal antibody specifically detects PGAM5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PGAM5
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Klassifikation Monoclonal
Klon CL0624
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Bcl-XL-binding protein v68, BXLBv68, EC 3.1.3.16, MGC5352, phosphoglycerate mutase family member 5BXLBV68, serine/threonine-protein phosphatase PGAM5, mitochondrial
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q96HS1, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 192111
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.