Learn More
Invitrogen™ PGFM Enzyme Competitive ELISA Kit
Artikelnummer. 15815863
Click to view available options
Menge:
10 × 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
96 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15815863
Marke: Invitrogen™ EIAPGFM
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Assay-Puffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Plattenabdeckungen und chargenspezifisches technisches Datenblatt.
ELISA
The PGFM Enzyme ELISA quantitates PGFM in serum,plasma,urine,dried fecal extracts,or cell culture medium.
Principle of the method
The PGFM Competitive ELISA research-use-only kit designed to quantitatively measure PGFM present in fecal extracts,urine,serum,and plasma samples. A PGFM standard is provided to generate a standard curve for the assay and all samples should be read off the standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with an antibody to capture rabbit IgG. A PGFM-peroxidase conjugate is added to the standards and samples in the wells. The binding reaction is initiated by the addition of a rabbit polyclonal antibody highly specific to PGFM to each well. After a 1-hour incubation,the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound PGFM-peroxidase conjugate. After a short incubation,the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader capable of measuring at 450 nm.
Rigorous validation
Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity,specificity,precision,and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Bei vielen Arten ist das Uterus- und Plazentalprostaglandin F2alpha (PGFM) an der Regulation von reproduktions- und schwangerschaftsbezogenen Prozessen wie der embryonalen Entwicklung, der Einleitung der Geburt und der Wiederaufnahme der ovariellen Aktivität beteiligt. Prostaglandin F2alpha wird während des ersten Durchgangs durch die Lunge zu PGFM metabolisiert. PGFM hat eine längere Halbwertszeit in der peripheren Zirkulation als PGF2alpha und wurde als nützlicher analytischer Marker von PGF2alpha verwendet. PGFM ist für alle Arten identisch, daher sollte dieser Kit PGFM aus anderen Quellen als den getesteten messen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 50 bis 3200 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 20,8 pg/mL
Beschreibung PGFM kompetitives ELISA Kit
Assay Multiplex-Assay auf der Luminex Plattform
Konjugat HRP
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Prostaglandin
Probentyp Stuhlextrakt, Plasma, Serum, Überstand, Urin
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Aktivitäts-Assays, Proteinbiologie, Reproduktive Biologie, Entzündungen, Oxidativer Stress, Metabolismus, Zellsignalweiterleitung, Epigenetik, Hämatologie, DNA-Schaden, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Steroid-Hormon-Nachweis
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Interassay-VK 9.7 %
Intraassay-VK 9.2 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Reproduktive Biologie
Probenvolumen Stuhlextrakt, 50 μl; Plasma, 6,25 μl; Serum, 6,25 μl; Überstand, 50 μl; Urin, 6,25 μl
Lagerungsbedingungen -20 °C
Ziel Chemisch
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 1 Std 30 Min