missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PGK1 Antibody (2F4), FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18600229 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18600229 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18600229 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP259392F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PGK1 Monoclonal antibody specifically detects PGK1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PGK1
Anwendungen ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 2F4
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Cell migration-inducing gene 10 protein, EC 2.7.2.3, MGC142128, MGC8947, MIG10, PGKAMGC117307, phosphoglycerate kinase 1, Primer recognition protein 2, PRP 2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human PGK1 (1-417aa) purified from E. coli
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Prostate Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5230
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.