missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PGM1 Antibody (CL3299) [DyLight 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61618UV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PGM1 Monoclonal antibody specifically detects PGM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| PGM1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| EC 5.4.2, EC 5.4.2.2, Glucose phosphomutase 1, GSD14, PGM 1, phosphoglucomutase 1, phosphoglucomutase-1 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P36871, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 5236 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL3299 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur