Learn More
PGP9.5 / UchL1 (pan-Neuronal Marker) Mouse, Clone: rUCHL1/775, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 7345-MSM5-P0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15981048
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
PGP9.5 / UchL1 (pan-Neuronal Marker)
Cytoplasmic. Endoplasmic Reticulum membrane
rUCHL1/775
Unconjugated
Mouse
20-30kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
7345
IgG1 κ
Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human UCHL1 protein
Cerebellum
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.