Learn More
pH 1.00-Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11444539 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11444539
Marke: Reagecon 101025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Getestete, zertifizierte, NIST-rückführbare und in Regalen stabile Pufferlösung.
  • pH-Puffer-Referenzstandard, pH-Puffer-Referenzmaterial
  • Getestet und zertifiziert nach ISO17025 akkreditierter Testmethode (INAB-Ref: 264T) und NIST-konform.
  • Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Beschreibung Genauigkeit ± 0.02 pH-Einheiten
pH pH-Wert 1.00 bei 25°C
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Verpackung HDPE-Flasche GL45