Learn More
pH 12.00-Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11424569 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 11424569
Marke: Reagecon 1120525
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Getestete, zertifizierte, NIST-rückführbare und in Regalen stabile Pufferlösung.
  • pH-Puffer-Referenzstandard, pH-Puffer-Referenzmaterial
  • Getestet und zertifiziert nach ISO17025 akkreditierter Testmethode (INAB-Ref: 264T) und NIST-konform.
  • Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Beschreibung Genauigkeit ± 0.05 pH-Einheiten
pH pH 12.00 ± 0.05-pH-Einheiten bei 25 °C
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Verpackung HDPE-Flasche GL45