Learn More
pH 4.00-Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11404549 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 11404549
Marke: Reagecon 104025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Getestete, zertifizierte, NIST-rückführbare und in Regalen stabile Pufferlösung.
  • pH-Puffer-Referenzstandard, pH-Puffer-Referenzmaterial
  • Getestet und zertifiziert nach ISO17025 akkreditierter Testmethode (INAB-Ref: 264T) und NIST-konform.
  • Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Farbe Klar
Beschreibung Genauigkeit ± 0.01 pH-Einheiten
pH pH 4.00 ± 0.01-pH-Einheiten bei 25 °C
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Verpackung HDPE-Flasche GL45