Learn More
pH 4.00-Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
Beschreibung
- pH-Puffer-Referenzstandard, pH-Puffer-Referenzmaterial
- Getestet und zertifiziert nach ISO17025 akkreditierter Testmethode (INAB-Ref: 264T) und NIST-konform.
- Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Beschreibung | Genauigkeit ± 0.01 pH-Einheiten |
| pH | pH 4.00 ± 0.01-pH-Einheiten bei 25 °C |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1 l |
| Verpackung | HDPE-Flasche GL45 |