Learn More
pH 5.00-Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11444549 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 11444549
Marke: Reagecon 105025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Getestete, zertifizierte, NIST-rückführbare und in Regalen stabile Pufferlösung.
  • pH-Puffer-Referenzstandard, pH-Puffer-Referenzmaterial
  • Getestet und zertifiziert nach ISO17025 akkreditierter Testmethode (INAB-Ref: 264T) und NIST-konform.
  • Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Beschreibung Genauigkeit ± 0.01 pH-Einheiten
pH pH 5.00 ± 0.01-pH-Einheiten bei 25 °C
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Verpackung HDPE-Flasche GL45