Learn More
pH 7.41 Pufferlösung bei 25 °C gemäß dem Europäischen Arzneibuch (EP), Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Beschreibung
- Referenzstandard nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.), Referenzmaterial nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.)
- Getestet und zertifiziert nach ISO17025 Akkreditierte Testmethode (INAB-Ref: 264T) und NIST-konform.
- Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Genauigkeit ± 0.01 pH-Einheiten |
| pH | pH 7.41 ± 0.01 bei 25 °C |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 500 ml |
| Verpackung | HDPE-Flasche GL45 |