Learn More
pH 10,01 Kalibrierungspufferbeutel, Hanna Instruments™
Artikelnummer. 11657020
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11657020 20 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11657020 Lieferant Hanna Instruments Lieferanten-Nr. HI70010C
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Kalibrierpuffer in Premiumqualität mit einem pH-Wert von 10.01 ist NIST-konform, wird mit einem Analysenzertifikat geliefert und gemäß ISO 3696/BS3978 gefertigt.
  • Hochwertiger Kalibrierungspuffer mit pH-Wert 10.01, der NIST-rückverfolgbar ist, mit einem Analysenzertifikat geliefert und gemäß ISO 3696-/BS 3978-Normen hergestellt
  • Verwendet hochreine Salze, deionisiertes Wasser, zertifizierte, gewichtsgeprüfte Waagen und Glaswaren der Klasse A in einer temperaturgeregelten Umgebung, die mit zertifizierten Thermometern überwacht wird
  • Angegebene Werte sind auf +/  0.01 pH bei 25 °C genau und können bis zu NIST-Standardreferenzmaterialien (SRMs) zurückverfolgt werden
Spezifikation
Farbe Nicht ausgewiesen
pH 10.01
Physikalische Form Flüssig
Menge 20 ml
Zusammensetzung Wässrige Pufferlösung
Geruch Geruchsneutral
Verpackung 25/Packung
Rückführbarkeit auf NIST Ja