Learn More
pH 4,01 Kalibrierpufferlösungsbeutel, Hanna Instruments™
Click to view available options
Menge:
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hochwertiger Kalibrierungspuffer mit pH-Wert 4.01, der NIST-rückverfolgbar ist und mit einem Analysenzertifikat geliefert wird
- Temperaturdiagramm des aktuellen pH-Wertes bei verschiedenen Temperaturen auf jedem Beutel
- pH-Kalibrierungspuffer 4.01 hergestellt gemäß ISO 3696/BS 3978 mittels hochreiner Salze, deionisiertem Wasser, zertifizierten, gewichtsgeprüften Waagen und Glaswaren der Klasse A
- In einer temperaturgeregelten Umgebung, die mit zertifizierten Thermometern überwacht wird
- Angegebene Werte sind auf +/- 0.01 pH bei 25 °C genau und können bis zu NIST-Standardreferenzmaterialien (SRMs) zurückverfolgt werden
- Ideal für Anwender, die nicht häufig kalibrieren
- Aufgrund der Portabilität ideal für den Einsatz vor Ort
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| pH | 4.01 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 20 ml |
| Zusammensetzung | Wässrige Pufferlösung |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Verpackung | 25/Packung |
| Rückführbarkeit auf NIST | Ja |