Learn More
pH-Puffer, pH-Wert 5, Fisher Chemical™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
5 l
missing translation for 'unitSize'
5 Liter
Description
Quecksilber-freie Puffer bei 25 °C (pH-Wert 4 und pH-Wert 10 sind farbig) mit längerer Haltbarkeit. Wird mit detailliertem Analysezertifikat geliefert, das die Rückverfolgbarkeit auf NIST beschreibt Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt
Specifications
Specifications
| pH | 5 |
| Menge | 5 l |