Learn More
pH-Puffer, pH 7
Artikelnummer. 11904779 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
60 Ampullen
Packungsgröße:
60 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11904779 60 Ampullen 60 Stück
1 options
Artikelnummer. 11904779
Marke: SI Analytics 285138879
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
SI Analytics™ Technical Buffer Solution pH 7 ist gegen Veränderungen des pH-Werts beim Zufügen kleiner Mengen einer Säure bzw. eines Alkalis resistent.
  • Mit Herstellungszertifikat
  • Gemisch aus folgenden Komponenten: Wasser, Dinatriumhydrogenphosphat, Zitronensäure
  • Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
  • Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufsaugen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 101 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.01 g/cm3
pH 7
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 60 Ampullen
Zusammensetzung Wasser, Dinatriumhydrogenphosphat, Zitronensäure
Geruch Geruchsneutral
Verpackung FIOLAX™ Ampullen
Sterilität Steril
Dampfdruck 23 hPa
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar