Learn More
pH-Pufferbeutel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10457811 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Menge:
30 x 20 mL
pH:
10
4.01/7.00/10.00
Packungsgröße:
597 Milliliter
600 Milliliter
Artikelnummer. 10457811
Marke: Mettler Toledo 51302080
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Pufferlösungen in versiegelten Beuteln für einfache und präzise Kalibrierung von pH-Messgeräten.
Zur Kalibrierung von pH Elektroden. Gleichbleibende Pufferquallität, da geschlossene Einzelpackungen. Mit Qualitäts-Prüfzertifikat im Internet unter: www.mt.com/buffer.
pH bei 25°C: 4,01 / 7,00 / 10,01 (3 x 10 Stück)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Multicolored
Zur Verwendung mit (Anwendung) Calibration
Zur Verwendung mit (Geräte) pH Meter
pH 4.01/7.00/10.00
Physikalische Form Powder or Solid
Menge 30 x 20 mL
Lösungstyp pH Buffer
Verpackung Pufferbeutel
Güte Technical