Learn More
pH-Pufferlösung NBS DIN 19226 pH 7,4, Mettler Toledo™
Artikelnummer. 10568091 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. 10568091
Marke: Mettler Toledo 51319006
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Farbe Farblos
pH 7.4
Physikalische Form Liquid
Menge 250 ml
Verpackung Je 1
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water