Learn More
Pufferlösung, pH 4,00, Chem-Lab
Beschreibung
pH-Werte ±0.02:
- pH 4.03 — 0 °C
- pH 4.02 — 10 °C
- pH 4.00 — 20 °C
- pH 4.00 — 25 °C
- pH 4.00 — 30 °C
- pH 4.00 — 40 °C
- pH 4.00 — 50 °C
- pH 4.00 — 60 °C
- pH 4.00 — 70 °C
- pH 4.00 — 80 °C
- pH 4.00 — 90 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.01 g/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboreinsatz, pH-Messungen |
| pH | 4.00 ±0.02 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1000 ml |
| Lösungstyp | pH-Puffer |
| Zusammensetzung | Citrat-NaCl-NaOH |
| Mehr anzeigen |