Learn More
Pufferlösung, pH 7,00, gefärbt, Chem-Lab
Artikelnummer. 11953073
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11953073 100 ml 100 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 11953073
Marke: Chem-Lab CL03.0704.0100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Beibehaltung und Messung des pH-Wertes in neutralen Proben.Pufferlösung, pH 7,00, farbig, Chem-Lab ist eine grüne Phosphatlösung mit einem pH-Wert von 7,00 bei 20 °C.Die Lösung ist auf NIST Standard Reference Materials (SRM) rückverfolgbar.
pH-Wert ± 0,02 bei vorgegebener Temperatur:
  • pH 7,13 bei 0 °C
  • pH 7,05 bei 10 °C
  • pH 7,00 bei 20 °C
  • pH 6,99 bei 25 °C
  • pH 6,98 bei 30 °C
  • pH 6,97 bei 40 °C
  • pH 6,96 bei 50 °C
Spezifikation
Siedepunkt 100 °C
Farbe Grün
Dichte 1.00 g/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboreinsatz, pH-Messungen
pH 7.00 (bei 20 °C)
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 ml
Lösungstyp pH-Puffer
Zusammensetzung Phosphat
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Polyethylen
Rückführbarkeit auf NIST Ja
Löslichkeitsinformationen Soluble in water