Learn More
SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit 1 m-Festkabel
Artikelnummer. 10039130 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
DIN
DIN, 2 mm Pin Plug
DIN, 4 mm Bananenstecker
Diaphragma:
Keramikmembran
Platinmembran
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Diaphragma unitSize
10039130 DIN, 4 mm Bananenstecker Keramikmembran 1 Stück
10151601 BNC-Anschluss Platinmembran 1 Stück
12028083 DIN, 2 mm Pin Plug Keramikmembran 1 Stück
10281931 DIN Platinmembran -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10039130 Lieferant SI Analytics™ Lieferanten-Nr. 285100486
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. Die SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit einem 1 m langem festem Kabel ist robust, langlebig und leicht
  • Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
  • Double-Junction Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
  • Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
  • Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen DIN, 4 mm Bananenstecker
Diaphragma Keramikmembran
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Typ pH-Kombinationselektrode
Internes Bezugssystem Silamid™
Membran Kugel
Modell N 1041 A
Temperaturbereich (metrisch) -5 bis + 100 °C
Länge (metrisch) 170 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Durchmesser (metrisch) 12 mm