Learn More
WTW™ pH-Kombinationselektrode
Artikelnummer. 10429192
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Epoxid oder Polymer
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material
10429192 Epoxid oder Polymer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10429192 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 109100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die SensoLyt™ Messketten ohne Scharfschaltung können direkt an einen pH-Monitor der pH 298-Serie angeschlossen werden. Je nach Anwendung können Sie sie in einem Durchflussbehälter installieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen Wasserdichter Steckkopfverbinder
Typ pH-Kombinationselektrode
Art der Fülllösung Festes Polymer-Gelelektrolyt (AgCl-frei)
Diaphragma Lochdiaphragma
Material Epoxid oder Polymer
pH-Bereich 2 bis 12
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 60 °C