Learn More
WTW™ pH-Einstabmeßkette SensoLyt SEA
Artikelnummer. 10263021
Ansicht ändern
Click to view available options
pH-Bereich:
2 bis 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-Bereich
10263021 2 bis 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10263021 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 109115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.75 €
    351.56 € / 1 Stück
    Sparen 52.19 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Anschlusstypen Wasserdichter Steckkopfverbinder
Typ pH-Kombinationselektrode mit Panzerung
Art der Fülllösung Festes Polymer-Gelelektrolyt (AgCl-frei)
Enthält Fester Elektrolyt
Diaphragma Lochdiaphragma
pH-Bereich 2 bis 12
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 60 °C