Learn More
SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode
Artikelnummer. 10057790 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
170 mm
320 mm
500 mm
600 mm
Diaphragma:
Keramikmembran
Platinmembran
Schliffdiaphragma
Temperaturbereich (metrisch):
-5 bis + 100 °C
0 °C bis 100 °C
0 °C bis 40 °C
10 °C bis 40 °C
Material:
A-Glas
H-Glas
Unit Size:
1 Stück
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 10057790
Brand: SI Analytics™ 285100001
Only null left
Add to basket
Add to basket
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. Die SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit Steckkopf und festem Kabel ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.
  • Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
  • Double-Junction Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
  • Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
  • Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Anschlusstypen Steckkopf
Diaphragma Platinmembran
Material A-Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Typ pH-Kombinationselektrode
Internes Bezugssystem Silamid™
Membran Kugel
Modell N 61
Temperaturbereich (metrisch) -5 bis + 100 °C
Länge (metrisch) 170 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm