Learn More
SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode
Artikelnummer. 10092812 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
170 mm
320 mm
500 mm
600 mm
Diaphragma:
Keramikmembran
Platinmembran
Schliffdiaphragma
Temperaturbereich (metrisch):
-5 bis + 100 °C
0 °C bis 100 °C
0 °C bis 40 °C
10 °C bis 40 °C
Material:
A-Glas
H-Glas
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10092812
Marke: SI Analytics™ 285092591
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. Die SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit Steckkopf und festem Kabel ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.
  • Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
  • Double-Junction Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
  • Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
  • Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen Steckkopf
Diaphragma Platinmembran
Material H-Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Typ pH-Kombinationselektrode
Internes Bezugssystem Silamid™
Membran Kugel
Modell H 61-600
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Länge (metrisch) 600 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm