Beschreibung
- Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
- Double-Junction Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
- Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
- Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | Steckkopf |
| Diaphragma | Schliffdiaphragma |
| Material | H-Glas |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
| Internes Bezugssystem | Silamid™ |
| Membran | Kugel |
| Modell | H 64 1M-Din-Id |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Länge (metrisch) | 170 mm |
| Mehr anzeigen |