Learn More
SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode
Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. Die SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.
Marke: SI Analytics™ 285102524
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- pH-Kombinationselektrode mit festem Kopf und Festkabel
- Diese Elektroden garantieren hohe Messgenauigkeit, Stabilität und eine lange Haltbarkeit
- Verschiedenen Messaufgaben anpassbar
- Unvergleichbare Auswahl an Elektroden in Sachen Vielseitigkeit und Qualität
- pH-Elektroden mit einer Länge bis zu 600 mm für tiefe Gefäße
- MMR-Röhrchen bis pH-Kombinationselektroden mit einem Durchmesser von 3 mm und einer Länge von 180 #mm
Spezifikation
Steckkopf | |
H-Glas | |
Metall-Kombinationselektroden | |
Kugel | |
0 °C bis 100 °C | |
12 mm |
Keramikmembran | |
0 bis 14 | |
Silamid™ | |
AgCl 62 | |
170 mm |