Learn More
SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
170 mm
320 mm
500 mm
600 mm
Diaphragma:
Keramikmembran
Platinmembran
Schliffdiaphragma
Temperaturbereich (metrisch):
-5 bis + 100 °C
0 °C bis 100 °C
0 °C bis 40 °C
10 °C bis 40 °C
Material:
A-Glas
H-Glas
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
- Double-Junction Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
- Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
- Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | Steckkopf |
| Diaphragma | Platinmembran |
| Material | H-Glas |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
| Internes Bezugssystem | Silamid™ |
| Membran | Kugel |
| Modell | H 61-500 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Mehr anzeigen |