Learn More
SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode
Artikelnummer. 10622832 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
170 mm
320 mm
500 mm
600 mm
Diaphragma:
Keramikmembran
Platinmembran
Schliffdiaphragma
Temperaturbereich (metrisch):
-5 bis + 100 °C
0 °C bis 100 °C
0 °C bis 40 °C
10 °C bis 40 °C
Material:
A-Glas
H-Glas
Packungsgröße:
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Diaphragma Temperaturbereich (metrisch) Material unitSize
10622832 170 mm Schliffdiaphragma 0 °C bis 40 °C A-Glas 1 Stück
10558281 120 mm Keramikmembran -5 bis + 100 °C A-Glas 1 Stück
10342911 120 mm Platinmembran -5 bis + 100 °C A-Glas 1 Stück
10131721 170 mm Keramikmembran 0 °C bis 100 °C H-Glas 1 Stück
10383001 170 mm Keramikmembran -5 bis + 100 °C A-Glas 1 Stück
10131831 170 mm Schliffdiaphragma 10 °C bis 40 °C A-Glas 1 Stück
10434261 170 mm Schliffdiaphragma -5 bis + 100 °C A-Glas 1 Stück
10057790 170 mm Platinmembran -5 bis + 100 °C A-Glas 1 Stück
10189750 170 mm Platinmembran 0 °C bis 100 °C H-Glas 1 Stück
10408992 320 mm Keramikmembran 0 °C bis 100 °C H-Glas 1 Stück
10403891 320 mm Platinmembran 0 °C bis 100 °C H-Glas 1 Stück
10092812 600 mm Platinmembran 0 °C bis 100 °C H-Glas 1 Stück
10492452 500 mm Platinmembran 0 °C bis 100 °C H-Glas 1 Stück
10129052 170 mm Schliffdiaphragma 0 °C bis 100 °C H-Glas 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10622832 Lieferant SI Analytics™ Lieferanten-Nr. 285092329
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. Die SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit Steckkopf und festem Kabel ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.
  • Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
  • Double-Junction Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
  • Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
  • Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen Steckkopf
Diaphragma Schliffdiaphragma
Material A-Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Typ pH-Kombinationselektrode
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Membran Kugel
Modell N 6480 Eth
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 40 °C
Länge (metrisch) 170 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm