Learn More
SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode
Artikelnummer. p-8014074 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
170 mm
320 mm
500 mm
600 mm
Diaphragma:
Keramikmembran
Platinmembran
Schliffdiaphragma
Temperaturbereich (metrisch):
-5 bis + 100 °C
0 °C bis 100 °C
0 °C bis 40 °C
10 °C bis 40 °C
Material:
A-Glas
H-Glas
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Diaphragma Temperaturbereich (metrisch) Material unitSize
10558281 120 mm Keramikmembran -5 bis + 100 °C A-Glas 1 Stück
10342911 120 mm Platinmembran -5 bis + 100 °C A-Glas 1 Stück
10131721 170 mm Keramikmembran 0 °C bis 100 °C H-Glas 1 Stück
10383001 170 mm Keramikmembran -5 bis + 100 °C A-Glas 1 Stück
10622832 170 mm Schliffdiaphragma 0 °C bis 40 °C A-Glas 1 Stück
10131831 170 mm Schliffdiaphragma 10 °C bis 40 °C A-Glas 1 Stück
10434261 170 mm Schliffdiaphragma -5 bis + 100 °C A-Glas 1 Stück
10057790 170 mm Platinmembran -5 bis + 100 °C A-Glas 1 Stück
10189750 170 mm Platinmembran 0 °C bis 100 °C H-Glas 1 Stück
10408992 320 mm Keramikmembran 0 °C bis 100 °C H-Glas 1 Stück
10403891 320 mm Platinmembran 0 °C bis 100 °C H-Glas 1 Stück
10092812 600 mm Platinmembran 0 °C bis 100 °C H-Glas 1 Stück
10492452 500 mm Platinmembran 0 °C bis 100 °C H-Glas 1 Stück
10129052 170 mm Schliffdiaphragma 0 °C bis 100 °C H-Glas 1 Stück
14 options
Artikelnummer. 10558281
Marke: SI Analytics™ 285100042
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. Die SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit Steckkopf und festem Kabel ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.
  • Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
  • Double-Junction Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
  • Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
  • Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen Steckkopf
Diaphragma Keramikmembran
Material A-Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Typ pH-Kombinationselektrode
Internes Bezugssystem Silamid™
Membran Kugel
Modell N 6280
Temperaturbereich (metrisch) -5 bis + 100 °C
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm