Learn More
Hach Lange pH-Kombinationselektroden
Beschreibung
- Sension+ pH-Kombinationselektrode mit A.T.C. für hohe Leistung bei allgemeinen wässrigen Proben
- Hochleistungs-pH-Kombinationselektrode mit keramischer Membran
- Flüssiger Elektrolyt (KCl 3M AgCl gesättigt)
- Eingebautes Pt1000 für automatische Temperaturkompensation
- Glasschaft
- Bereich 0–14 pH, 0–80 °C. 1 M Kabel
- Für Tischmesser
- Die Elektrode ist allgemein für wässrige Medien geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | pH-Kombinationselektroden |
| Anschlusstypen | BNC (pH), Banane (Teil 1000) |
| Diaphragma | Keramik |
| Material | Glas |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
| Art der Fülllösung | KCl 3M + AgCl |
| Länge (metrisch) | 130 mm |
| Länge (metrisch) Kabel | 1 m |
| Durchmesser (metrisch) Körper | 12 mm |