Learn More
Mettler Toledo™ pH-/Leitfähigkeitsmessgerät NineFocus™ NF2300™
Artikelnummer. 31454066
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
NF2300 KIT
NF2300 PURE H2O
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell
31454066 NF2300 KIT
31454090 NF2300 PURE H2O
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31454066 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 30997013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4615.00 €
    3854.57 € / 1 Stück
    Sparen 760.43 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochleistungsfähiges Multiparameter-Tischmessgerät für höchste Präzision bei der Bestimmung von pH-Wert, Leitfähigkeit, Ionenkonzentration, Redoxpotenzial und gelöstem Sauerstoff. Der modulare Zähler ist mit dem intelligenten digitalen System am besten ausgestattet. InLab™ DES™ Sensoren.
  • Entwickelt für die Weiterentwicklung: Misst bis zu 4 Parameter mit einem eingebauten Digitalmultimeter (DMM). Durch das Hinzufügen von Modulen wird die Produktivität der Analyse gesteigert.
  • Datenintegrität: Die vollständig flexible Benutzerverwaltung ermöglicht die individuelle Anpassung von Benutzergruppen an jeden Bedarf und jede Situation und schützt Einstellungen vor unerwünschten Änderungen. Vollständige Unterstützung der Compliance durch automatischen Datentransfer und vollständige Einhaltung branchenspezifischer regulatorischer Standards.
  • Schnelle Problemlösung: Die Sensordiagnose mit Benutzerführung zur Fehlerbehebung reduziert Ausfallzeiten, überwacht den Zustand des Sensors über seine gesamte Lebensdauer und minimiert Fehler.
  • Flexibler Platzbedarf auf der Werkbank: Abnehmbares Terminal mit 7-in.-Touchscreen für flexible Aufstellungsmöglichkeiten, was die Benutzerfreundlichkeit und den Komfort erhöht.
  • Einfache Bedienung: Das intuitive One Click™ Die Benutzeroberfläche in 14 Sprachen, mit der Ergebnisse mit einem einzigen Klick überprüft werden können, vereinfacht die Bedienung, spart Zeit und reduziert Fehler.
  • Robust: Die Schutzart IP52 schützt das Instrument vor dem Eindringen von Staub und Spritzwasser aus allen Richtungen und verhindert Korrosion.
  • Maximale Sensorflexibilität: Volle Kompatibilität mit analogen Sensoren (z. B. InLab ISM Sensor) unter Verwendung eines Analogmoduls.
Alle Geräte umfassen zwei Messmodule, einen Elektrodenarm und Standards für die Erstkalibrierung.
  • Das NF2300-Kit enthält eins InLab Expert Pro-DES und eins InLab 731 Pro-DES Sensor
  • Der NF2300 Pure H2O Das Set enthält eins InLab Pure Pro-DES und eins InLab 741 Pro-DES-Sensor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit -30 bis 130 °C
Genauigkeit (Leitfähigkeit) 0.5 %
Genauigkeit (mV) 0.1
Genauigkeit (pH) 0.002
Hintergrundbeleuchtungsoption Ja
Kalibrierung pH-Wert, Redoxpotenzial, Ionenkonzentration, Leitfähigkeit, Gesamtfeststoffgehalt (TDS), Salzgehalt, gelöster Sauerstoff (DO), Luftdruck, Temperatur
Kalibrierungsmodi Kalibrierungsunterstützung, geführte Überprüfung, mehrsprachiges Menü, einfache Bedienung, Touchscreen
Zertifizierung/Konformität CE, WEEE, RoHS
Angaben zur Datenverwaltung PC, Drucker, USB Stock
Datenpunkte 2000
Kanäle 4 (Anpassbar mit Modulen)
Displaytyp Farb-TFT (7 in.)
IP-Bewertung IP52
Measurement Modes pH-Wert mit mV und Temperatur, Leitfähigkeit, Gelöster Sauerstoff
Bereich (Leitfähigkeit) 0,001 μS/cm bis 2000 mS/cm
Auflösung (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Temperaturbereich (metrisch) -30 bis +130 °C
Sprachen Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Thailändisch, Türkisch, Chinese (Traditional), English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, Turkish
Art der Protokollfunktion automatisch nach Intervall oder Ereignis, manuell
Hauptspeicher 3000 Ergebnissätze
Modell NF2300 KIT
Produkttyp pH-/Leitfähigkeitsmessgerät
Bereich (relative mV) -2.000 bis 2.000 mV
Auflösung (Leitfähigkeit) 0,001 bis 0,1
Auflösung (mV) 0.1,1
Temperaturgenauigkeit ±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Abmessungen (L x B x H) 40 x 30 x 34 cm
Länge (metrisch) 40 cm
Breite (metrisch) 30 cm
Höhe (metrisch) 34 cm
Gewicht (metrisch) 2 kg
Spannung 100/240 V