Learn More
Fisherbrand™ pH-Elektrode
Artikelnummer. 11759748 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
102 mm
115 mm
120 mm
152 mm
225 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
11759748 102 mm 1 Stück
11785628 115 mm -
11755618 120 mm 1 Stück
11765618 225 mm 1 Stück
11739738 152 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11759748 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. 1932527010B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.70 €
    10.41 € / 1 Stück
    Sparen 10.29 €
    49% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Diese einzigartige, wartungsfreie Festelektrolyt-pH-Elektrode ermöglicht Messungen bis zu 110 pH-Werten.°C und 10 bar, ist ideal für industrielle Anwendungen.
  • Wartungsfreie pH-Elektrode mit festem Elektrolyt für Messungen bis zu 110 °C und 10 bar
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Länge 12 oder 22.5 cm
  • Außengewinde PG 13,5 zur linearen Montage
  • Ideal für Industrieanwendungen
Spezifikation
Länge (metrisch) 102 mm