Learn More
Fisherbrand™ pH-Elektrode
Artikelnummer. 11785628 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
102 mm
115 mm
120 mm
152 mm
225 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11785628
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Diese einzigartige wartungsfreie pH-Elektrode mit festem Elektrolyt für Messungen bis zu 110 °C und 10 bar ist ideal für industrielle Anwendungen geeignet.
  • Wartungsfreie pH-Elektrode mit festem Elektrolyt für Messungen bis zu 110 °C und 10 bar
  • Autoklavierbar 121 °C
  • Länge 12 oder 22,5 cm
  • Außengewinde PG 13,5 zur linearen Montage
  • Ideal für Industrieanwendungen
Spezifikation
Länge (metrisch) 115 mm