Learn More
Fisherbrand™ pH-Elektroden
Artikelnummer. p-8001427 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
80 mm
130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11896294
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die wartungsfreien pH-Elektroden mit Gelfüllung eignen sich optimal zum Messen von Medien mit Schwermetallen, Sulfiden, Stoffen und organischen Verbindungen.
  • Wartungsfreie Gelelektrode
  • Bereich: 0 bis 13 pH von -5 bis100 ° C
  • Abmessungen: 12 x 80 mm
  • Druck bis zu 7 bar
  • 3 m-Kabel und BNC-Verbindungsstück im Lieferumfang enthalten
  • Elektrode mit doppeltem Diaphragma
  • Geeignet für Medien mit Schwermetallen, Sulfiden, Substanzen und organische Verbindungen
Spezifikation
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Typ pH-Elektrode
Länge (metrisch) 80 mm
pH-Bereich 0 bis 13
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 100 °°C
Breite (metrisch) 80 mm