Beschreibung
Beinhaltet
Zelle und Halter
- Bietet pH-Messungen mit Temperaturausgleich
- Hergestellt aus FFKM, Ti und Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Für kontinuierliche pH-Messung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeitschromatographie |
| Typ | pH-Elektrode |
| Enthält | Zelle und Halter |
| pH | 0 bis 14 |